Cyclopropylméthylcétone
Danger
Synonyms: 1-Cyclopropylethanone
005112-250G 005112-50G
FLUO005112-250GEA 0 EUR InStock
FLUO005112-250G FLUO005112-50G
Cyclopropylméthylcétone
Cyclopropylméthylcétone
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0.899 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001297
Numéro CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité