Phénylsulfonylacétone
Synonyms: 1-(Phenylsulphonyl)acetone, (2-Propanoylsulphonyl)benzol, 1-(Phenylsulphonyl)propan-2-one, Benzenesulphonylacetone
005323-5G 005323-25G
FLUO005323-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005323-5G FLUO005323-25G
Phénylsulfonylacétone
Phénylsulfonylacétone
Formule: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047794
Numéro CAS: 5000-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité