Alcool 5-fluoro-2-méthylbenzylique
Synonyms: (5-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
005795-1G 005795-5G 005795-10G
FLUO005795-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005795-1G FLUO005795-5G FLUO005795-10G
Alcool 5-fluoro-2-méthylbenzylique
Alcool 5-fluoro-2-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631527
Numéro CAS: 22062-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité