3-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Synonyms: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
006333-5G 006333-25G 006333-100G
FLUO006333-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006333-5G FLUO006333-25G FLUO006333-100G
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012934
Numéro CAS: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité