Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorophénylhydrazine


006970-10G 006970-50G
FLUO006970-10GEA 0 EUR InStock
FLUO006970-10G FLUO006970-50G
Pentafluorophénylhydrazine
Pentafluorophénylhydrazine


Formule: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007574
Numéro CAS: 828-73-9
EINECS: 212-586-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité