Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle
Synonyms: 1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ester, Methacrylic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl ester, 1H,1H-Perfluoropropyl methacrylate
006988-5G 006988-25G
FLUO006988-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006988-5G FLUO006988-25G
Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle
Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle
Formule: C₇H₇F₅O₂
MW: 218,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039256
Numéro CAS: 45115-53-5
EINECS: 256-191-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité