2,3,5,6-Tétrafluorophénylhydrazine
007370-5G 007370-25G
FLUO007370-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007370-5G FLUO007370-25G
2,3,5,6-Tétrafluorophénylhydrazine
2,3,5,6-Tétrafluorophénylhydrazine
Formule: C₆H₄F₄N₂
Numéro MDL: MFCD00007575
Numéro CAS: 653-11-2
EINECS: 211-494-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité