1,8-Dichlorohexadécafluorooctane
Synonyms: 1,8-Dichloroperfluorooctane
010296-25G 010296-100G 010296-5G
FLUO010296-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010296-25G FLUO010296-100G FLUO010296-5G
1,8-Dichlorohexadécafluorooctane
1,8-Dichlorohexadécafluorooctane
Formule: C₈Cl₂F₁₆
MW: 470,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155747
Numéro CAS: 647-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité