3,5-Dichlorophénylhydrazine
010339-5G 010339-25G
FLUO010339-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010339-5G FLUO010339-25G
3,5-Dichlorophénylhydrazine
3,5-Dichlorophénylhydrazine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00051527
Numéro CAS: 39943-56-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité