4-Chlorophénylsulfonylacétone
Synonyms: 1-(4-Chlorophenylsulphonyl)acetone, 4-Chlorobenzenesulphonylacetone
011124-25G 011124-100G
FLUO011124-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011124-25G FLUO011124-100G
4-Chlorophénylsulfonylacétone
4-Chlorophénylsulfonylacétone
Formule: C₉H₉ClO₃S
Numéro MDL: MFCD00018663
Numéro CAS: 5000-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité