(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Synonyms: (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
011708-5G 011708-1G
FLUO011708-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011708-5G FLUO011708-1G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082769
Numéro CAS: 35132-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité