2,5-Difluorophénylhydrazine
013824-25G 013824-5G
FLUO013824-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013824-25G FLUO013824-5G
2,5-Difluorophénylhydrazine
2,5-Difluorophénylhydrazine
Formule: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013384
Numéro CAS: 97108-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité