1-Fluoro-2-(méthylsulfonyl)benzène
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
019274-25G 019274-5G
FLUO019274-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019274-25G FLUO019274-5G
1-Fluoro-2-(méthylsulfonyl)benzène
1-Fluoro-2-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094199
Numéro CAS: 654-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité