1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène
Synonyms: 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
019283-1G 019283-25G 019283-5G
FLUO019283-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019283-1G FLUO019283-25G FLUO019283-5G
1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène
1-Bromo-3-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095326
Numéro CAS: 34896-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité