2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, 2-Amino-4,5-dimethoxy benzoate, Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester
020200-25G 020200-100G
FLUO020200-25GEA 0 EUR InStock
FLUO020200-25G FLUO020200-100G
2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle
2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₃NO₄
MW: 211,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014904
Numéro CAS: 26759-46-6
EINECS: 247-967-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité