4-Nitrophénylhydrazinium chlorure ≥95%
Attention
Synonyms: 1-(4-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Nitrophenylhydrazinium chloride
023917-25G 023917-50G
FLUO023917-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023917-25G FLUO023917-50G
4-Nitrophénylhydrazinium chlorure ≥95%
4-Nitrophénylhydrazine chlorhydrate
Formule: C₆H₇N₃O₂·HCl
MW: 189,6 g/mol
Point de fusion: 198 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00040592
Numéro CAS: 636-99-7
EINECS: 211-273-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité