Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Colécalciférol

Synonyms: Vitamin D3, Colecalciferol

024420-1G 024420-5G
FLUO024420-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024420-1G FLUO024420-5G
Colécalciférol
Colécalciférol


Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité