2,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
008957-100G 008957-25G
FLUO008957-100GEA 0 EUR InStock
FLUO008957-100G FLUO008957-25G
2,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
2,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012929
Numéro CAS: 5446-18-4
EINECS: 226-659-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité