2-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20115.06EA 94.5 EUR InStock
L20115.06 L20115.03 L20115.14
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 36282-26-5
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1940597
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00672924
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672924
Numéro CAS: 36282-26-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité