Acide sulfurique 0.8 mol/l (1.6 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
HACH1438901EA 38 EUR InStock
HACH1438901
Acide sulfurique 0.8 mol/l (1.6 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité