Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tri-Potassium citrate monohydraté

Fournisseur: LOHMANN

LOHM162404.9025EA 0 EUR InStock
LOHM162404.9025
tri-Potassium citrate monohydraté
tri-Potassium citrate monohydraté


Formule: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324,41 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150442
Numéro CAS: 6100-05-6
Merck Index: 13,07706
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/37/2297237.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité