Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium citrate, en poudre Ph. Franç. X

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Trimagnesium dicitrate, Magnesium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate

1638880.9025 1638880.9050
LOHM1638880.9025EA 0 EUR InStock
LOHM1638880.9025 LOHM1638880.9050
Magnésium citrate, en poudre Ph. Franç. X
Magnésium citrate


Formule: C₆H₈O₇·nMg
Numéro MDL: MFCD00036422
Numéro CAS: 7779-25-1
EINECS: 222-093-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité