Acide citrique 50%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
4.80855.1000EA 109 EUR InStock
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
Acide citrique 50%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité