L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle 97,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
Stabilization: Hydrochinonmonomethylether
MQ200
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
8.00588.0250EA 53.3 EUR InStock
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle 97,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Point de fusion: –60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002863
Numéro CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.4515 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Hill Formula C6H10O3
Chemical Formula CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 250 ml 8.00588.0250
- 25 kg 8.00588.9025
- 2,5 L 8.00588.2500
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité