Acrylate de butyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00832.0100 8.00832.0500 8.00832.2500
8.00832.0100EA 25.9 EUR InStock
8.00832.0100 8.00832.0500 8.00832.2500
Acrylate de butyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Acrylate de butyle
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008809
Numéro CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
ONU: 2348
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 128.17 g/mol
Boiling Point 147 - 148 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.3 hPa (20 °C)
Flash Point 36.5 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.8 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 267 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité