Acrylate de 2-éthylhexyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
8.00835.0100EA 29.6 EUR InStock
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
Acrylate de 2-éthylhexyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Acrylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009495
Numéro CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.1 g/l (25 °C)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 0.9 - 6.0 %(V)
Density 0.887 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité