L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sulfolane ≥99.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07993.0250 8.07993.1000
8.07993.0250EA 54 EUR InStock
8.07993.0250 8.07993.1000
Sulfolane ≥99.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sulfolane
Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1.26 g/cm3 (30 °C)
Point d'éclair: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005484
Numéro CAS: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.) ≤ 0.20 %
Identity (IR) passes test
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (30 °C)
Flash Point 177 °C
Refractive Index 1.484 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (30 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité