Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Titanium(IV) oxide acetylacetonate, Titanium(IV) oxyacetylacetonate, Titanyl Acetylacetonate, Titanium (IV) oxide bis(acetylacetonate), Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titanium (IV), Titanium (IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08305.0025 8.08305.0100
8.08305.0025EA 153 EUR InStock
8.08305.0025 8.08305.0100
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV), Sigma-Aldrich®
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV)
Formule: C₁₀H₁₄O₅Ti
MW: 262,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013505
Numéro CAS: 14024-64-7
EINECS: 237-861-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 200 °C
Molar Mass 262.08 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 159 - 160 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité