Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08803.0100EA 93.7 EUR InStock
8.08803.0100 8.08803.9999
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II), Sigma-Aldrich®
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II)
Formule: C₁₀H₁₄O₄Zn
MW: 263,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000035
Numéro CAS: 14024-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 6.9 g/l (20 °C)
Melting Point 124 - 126 °C
Molar Mass 263.61 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 129 - 131 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
pH 10 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 580 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité