N,N-Diméthylhydrazine
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,1-Diméthylhydrazine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.10408.0500EA 328 EUR InStock
8.10408.0500 8.10408.9999 8.10408.0100
N,N-Diméthylhydrazine
N,N-Diméthylhydrazine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 57-14-7
ONU: 1163
ADR: 6.1 (3, 8),I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité