Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Diaminodiphénylsulfone, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Synonyms: 3,3'-Sulfonyldianiline

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14680.0025EA 46.6 EUR InStock
8.14680.0025 8.14680.9999
3,3'-Diaminodiphénylsulfone, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminodiphénylsulfone


Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007792
Numéro CAS: 599-61-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 167 - 170 °C
Molar Mass 248.29 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms 3,3'-Sulfonyldianiline
Hill Formula C12H12N2O2S


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité