Trifluoroacétate d'argent, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Silver(I) 2,2,2-trifluoroacetateSilver(I) trifluoroacetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18003.0025EA 639 EUR InStock
8.18003.9999 8.18003.0025
Trifluoroacétate d'argent, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacétate d'argent
Formule: C₂AgF₃O₂
MW: 220,88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013199
Numéro CAS: 2966-50-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 257 - 260 °C
Molar Mass 220.88 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité