Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Osmate (VI) de potassium dihydraté, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: Osmate de dipotassium dihydraté

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.18055.0001EA 145 EUR InStock
8.18055.0001 8.18055.9999
Osmate (VI) de potassium dihydraté, Sigma-Aldrich®
Osmate (VI) de potassium dihydraté


Formule: K₂O₄Os·2H₂O
MW: 368,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149919
Numéro CAS: 10022-66-9
EINECS: 243-247-1
ONU: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 368.43 g/mol


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité