Nonanoate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20916.0250EA 86.7 EUR InStock
8.20916.9999 8.20916.0250
Nonanoate d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Nonanoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009570
Numéro CAS: 123-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -44 °C
Molar Mass 186.29 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C
Flash Point 93 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
Hill Formula C11H22O2
Chemical Formula CH3(CH2)7COOC2H5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité