Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle

Fournisseur: Merck


8.41404.0005EA 0 EUR InStock
8.41404.0005
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle


Formule: C₇H₁₆O₂Si
MW: 160,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009172
Numéro CAS: 4071-88-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité