D-Cyclosérine
Fournisseur: Molekula
Attention
69907662-1G 69907662-5G
MOLE69907662-1GEA 0 EUR InStock
MOLE69907662-1G MOLE69907662-5G
D-Cyclosérine
D-Cyclosérine
Formule: C₃H₆N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005353
Numéro CAS: 68-41-7
EINECS: 200-688-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité