2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Chloro-4,6-diméthoxy-s-triazine
MOLE10809468-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10809468-25G
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine
Formule: C₅H₆ClN₃O₂
MW: 175,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075607
Numéro CAS: 3140-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité