Benzophénone-imine
Fournisseur: Molekula
MOLEM28942128EA 0 EUR InStock
MOLEM28942128
Benzophénone-imine
Benzophénone-imine
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001760
Numéro CAS: 1013-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité