Benzophénonehydrazone
Fournisseur: Molekula
MOLE19039648-500GEA 0 EUR InStock
MOLE19039648-500G
Benzophénonehydrazone
Benzophénonehydrazone
Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007624
Numéro CAS: 5350-57-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité