5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle
Fournisseur: Molekula
MOLE12080468-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12080468-100G
5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle
5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017511
Numéro CAS: 33924-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité