1,6-Diphényl-1,6-butanedione
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,6-Diphénylbutane-1,6-dione
MOLEM56222267EA 0 EUR InStock
MOLEM56222267
1,6-Diphényl-1,6-butanedione
1,6-Diphényl-1,6-butanedione
Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004761
Numéro CAS: 3375-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité