Acide 6-méthoxysalicylíque
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide 2-hydroxy-6-méthoxybenzoïque
MOLEM71905406EA 0 EUR InStock
MOLEM71905406
Acide 6-méthoxysalicylíque
Acide 6-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674090
Numéro CAS: 3147-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité