Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Tolylhydrazinium chlorure

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Chlorure de 4-méthylphénylhydraziniumChlorure de 4-tolylhydrazinium4-Méthylphénylhydrazinium chlorure4-Tolylhydrazine chlorhydrate4-Méthylphénylhydrazine chlorhydrate

MOLEM80553789EA 0 EUR InStock
MOLEM80553789
p-Tolylhydrazinium chlorure
p-Tolylhydrazinium chlorure


Formule: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012940
Numéro CAS: 637-60-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité