Dapsone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 4,4'-Diaminodiphénylsulfone4,4'-Sulfonyldianiline
PROOBP102EA 449 EUR InStock
PROOBP102
Dapsone
Dapsone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007887
Numéro CAS: 80-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité