Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19321.06EA 62.4 EUR InStock
L19321.06 L19321.14 L19321.03
Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque ≥98%
Acide 2-bromo-4-fluorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 1006-41-3
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 2614292
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055370
Numéro CAS: 1006-41-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité