4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Fournisseur: Serva
Synonyms: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
30548.01 30548.02
SERA30548.01EA 0 EUR InStock
SERA30548.01 SERA30548.02
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006445
Numéro CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité