Acrylate de butyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
06958-1ML-FEA 20.7 EUR InStock
06958-1ML-F
Acrylate de butyle, Supelco®
Acrylate de butyle
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008809
Numéro CAS: 141-32-2
ONU: 2348
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité