Ammonium trifluoroacétate ≥99.0% (par titration non aqueuse) pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
17839-10G 17839-50G
17839-10GEA 178 EUR InStock
17839-10G 17839-50G
Ammonium trifluoroacétate ≥99.0% (par titration non aqueuse) pour HPLC, Fluka™
Ammonium trifluoroacétate
Formule: C₂H₄F₃NO₂
MW: 131,05 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012615
Numéro CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Identity (IR) complying
pH (10 %, 20°C) 5 - 6.5
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Suitability test (HPLC) complying
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 290 nm Max. 0.02
Absorbance at 280 nm Max. 0.03
Absorbance at 270 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité