Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Attention
CFF842.1 005474-5G 005474-25G
CHMPCFF842.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF842.1 FLUO005474-5G FLUO005474-25G
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042463
Numéro CAS: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité