Dihydrogénocitrate de potassium ≥98%, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60215-1KG 60215-250G
60215-1KGEA 179 EUR InStock
60215-1KG 60215-250G
Dihydrogénocitrate de potassium ≥98%, Supelco®
Dihydrogénocitrate de potassium
Formule: C₆H₇KO₇
Numéro MDL: MFCD00036472
Numéro CAS: 866-83-1
EINECS: 212-753-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=422a3b9b722b275ece4ad036f679bd5b84bbf52b&vid=ebaa456566275264ebe9ce5b67e5c48944aa40b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay ≥98.0% (NT)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité